Learn More
Gibco™ Medio VP-SFM AGT™
Código de producto. 10514043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 kg
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 Kg
10 litros
100 litros
10514043 1 L 1 litro
11590436 10 L 10 litros
10738415 10 kg 10 Kg
10556635 100 L 100 litros
4 options
Código de producto. 10514043
Marca: Gibco™ 12559027
Medio VP-SFM AGT™
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ es un medio sin suero y con muy pocas proteínas en un formato granular fácil de usar. Está diseñado para el crecimiento de células VERO para la producción de virus y para el crecimiento de células COS-7, MDCK, BHK-21 y Hep-2 para la producción de proteínas recombinantes.
Tecnología avanzada de granulación = AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Clasificación Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero
Formulario Polvo (AGT)
Tipo de producto Medio sin suero (SFM) VP
Serum Level Sin suero
Con aditivos Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina
Línea de productos Gibco
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Hielo húmedo
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Vial cerrado Securitainer
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Volumen reconstituido 1 L
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión