Learn More
VP 14637, TRC
Código de producto. 30455620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455620 5 mg 5 miligramos
30455585 100 mg 100 miligramos
30449889 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV7850005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 235106-62-4
Fórmula molecular C25 H22 N10 O3
Peso molecular (g/mol) 510.51
Sinónimo 2,2'-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]bis[4-[[(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)imino]methyl]phenol
Nombre IUPAC 2-[[2-hidroxi-5-[(E)-(5-metiltetrazol-1-il)iminometil]fenil]-(4-hidroxifenil)metil]-4-[(E)-(5-metiltetrazol-1-il)iminometilfenol
SMILES Cc1nnnn1\N=C\c2ccc(O)c(c2)C(c3ccc(O)cc3)c4cc(\C=N\n5nnnc5C)ccc4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VP 14637
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22N10O3/c1-15-28-30-32-34(15)26-13-17-3-9-23(37)21(11-17)25(19-5-7-20(36)8-6-19)22-12-18(4-10-24(22)38)14-27-35-16(2)29-31-33-35/h3-14,25,36-38H,1-2H3/b26-13+,27-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.1876