Learn More
Voxtalisib, MedChemExpress
Descripción
Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Voxtalisib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 934493-76-2 |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H14N6O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | XL765 SAR245409 |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (37.00 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |