Learn More
Vosilasarm, MedChemExpress
Código de producto. 16466048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466048 10 mg 10 miligramos
16462187 50 mg 50 miligramos
16428657 5 mg 5 miligramos
16426456 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14383
MedChemExpress Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.
Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vosilasarm
Forma física Solid
CAS 1182367-47-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16ClN5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RAD140
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.92 mM)
SMILES ClC1=C(C)C(N[C@]([H])([C@@]([H])(O)C)C2=NN=C(O2)C3=CC=C(C#N)C=C3)=CC=C1C#N
Peso molecular (g/mol) 393.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.83
Porcentaje de pureza 99.45%