Learn More
Vortioxetina, TRC
Código de producto. 30005748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005748 100 mg 100 miligramos
30005363 5 mg 5 miligramos
30004462 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV760100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 508233-74-7
Fórmula molecular C18 H22 N2 S
Peso molecular (g/mol) 298.45
Sinónimo Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Brintellix, Lu AA 21004, Trintellix, Vortioxetine
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]piperazina
SMILES Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vortioxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1504
Porcentaje de pureza >95%