Learn More
Vortioxetina, Mikromol™
Descripción
Vortioxetina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vortioxetine |
| CAS | 508233-74-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Vortioxetine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Lu AA 21004, Vortioxetine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]piperazina |
| Mostrar más |