Learn More
Vortioxetine, MedChemExpress
Código de producto. 16456498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456498 10 mg 10 miligramos
16442597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16456498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15414
MedChemExpress Vortioxetine is a inhibitor of 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT, with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Vortioxetine is a inhibitor of 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT, with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vortioxetine
Forma física Solid
CAS 508233-74-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Lu AA 21004
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (167.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 298.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.45
Porcentaje de pureza 99.52%