Learn More
Vortioxetina, LoGiCal
Código de producto. 30459738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459738 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459738 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3264.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vortioxetine
CAS 508233-74-7
Nombres de analitos o componentes Vortioxetine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine, Lu AA 21004, Vortioxetine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2S/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]piperazina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 298.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1504 g/mol