Learn More
Vortioxetina Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30009227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009227 50 mg 50 miligramos
17961565 10 mg 10 miligramos
17982955 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV76600050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 960203-27-4
Fórmula molecular C18 H22 N2 S . Br H
Peso molecular (g/mol) 379.358
Sinónimo Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, hydrobromide (1:1), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine hydrobromide, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA 21004 hydrobromide, Vortioxetine hydrobromide
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]piperazina; Hidrobromuro
SMILES Br.Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vortioxetine Hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2S.BrH/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20;/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.077
Porcentaje de pureza >95%