Learn More
Vortioxetine hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16466498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466498 10 mg 10 miligramos
16452597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15414A
MedChemExpress Vortioxetine hydrobromide is a multimodal serotonergic agent, inhibits 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Vortioxetine hydrobromide is a multimodal serotonergic agent, inhibits 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vortioxetine hydrobromide
Forma física Solid
CAS 960203-27-4
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23BrN2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Lu AA21004 hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (131.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C(C)=C1.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 379.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.36
Porcentaje de pureza 99.45%