Learn More
Vortioxetina.HBr, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30458859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458859 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458859 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMVOX1884HB1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Vortioxetina.HBr, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vortioxetine Hydrobromide
CAS 960203-27-4
Nombres de analitos o componentes Vortioxetine Hydrobromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 S . Br H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, hydrobromide (1:1), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine hydrobromide, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA 21004 hydrobromide, Vortioxetine hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Br.Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
Nombre IUPAC Bromhidrato de 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]piperazina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 379.358
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.077 g/mol