Learn More
Cole-Parmer™ Agitador vórtex Genie™
Código de producto. 11830170 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11830170 220 V cada uno
1 options
Código de producto. 11830170 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0472405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Adapte su agitador a una amplia variedad de aplicaciones. El agitador Cole-Parmer™ Vortex-Genie™ 2 incluye una agitación de velocidad variable que le permite ajustar el nivel de la mezcla desde una agitación suave hasta una agitación enérgica.
Shaker allows you to control speed intensity by varying pressure to the head. Use the pop-off cup for single tube shaking or the 3 in. platform for multiple tube or flask shaking. Enhanced vortex action for maximum high-speed touch mixing. Solid metal casing with rubber feet prevents shaker from ''walking'' across your benchtop. Includes pop-off cup and 3 in. platform. Power cord and plug (Euro plug on 230 VAC model).
Specifications
Intervalo de velocidad De 600 a 2700 rpm
Requisitos eléctricos 220 V, 50 Hz
Tensión 220 V
Tipo de producto Agitador
Frecuencia 50 Hz
Altura (métrico) 152.4 mm
Anchura (métrico) 123.8 mm