Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAX
Código de producto. 15577355 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
SI-MX202
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Modelo Tamaño de la unidad
15577355 Enchufe de la UE SI-MX202 cada uno
1 options
Código de producto. 15577355 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041262
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se colocan matraces, botellas, tubos y microplacas. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAX genera velocidades de hasta 2000 rpm.
  • Totalmente programable: Velocidad, tiempo de funcionamiento o continuo, tiempo de inversión, tiempo de RUN/STOP variable y velocidades de aceleración/deceleración
  • El exclusivo sistema de fijación de carraca permite sujetar de forma segura matraces, botellas, tubos y microplacas
  • Vortexing de alta velocidad hasta 2000 RPM
  • La fundición duradera de zinc con pies especialmente diseñados evita "caminar"
  • Ideal para protocolos repetitivos y uso con contenedores abiertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 500 a 1950 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite
  • 6 matraces de 250 ml (sin necesidad de soporte adicional)
  • Gradillas de tubos que soportan hasta 20 tubos
  • Dos insertos de 2 microplacas que sujetan hasta 4 microplacas
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Material Fundición de cinc
Fondo (métrico) 310 mm
Altura (métrico) 195 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 240 mm
Anchura (métrico) 270 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 10,4 kg
Modelo SI-MX202
N.º de posiciones
  • Seis matraces de 250 ml (no se necesita soporte adicional)
  • Gradillas de tubos que soportan hasta 20 tubos
  • Dos insertos de 2 microplacas que sujetan hasta 4 microplacas