Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Código de producto. 15537365 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
SI-T256
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Modelo Tamaño de la unidad
15537365 Enchufe de la UE SI-T256 cada uno
10321432 Enchufe de la UE SI-T256 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15537365 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.93€
    484.10€ / paquete de 1
    Ahorro 196.83€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye un temporizador integrado. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mezcla de forma suave o enérgica durante un tiempo establecido o continuamente.
  • Velocidad variable para una mezcla precisa desde suave hasta enérgica.
  • Amplia gama de accesorios para la mayoría de tubos, placas y otros recipientes.
  • Control manos libres o con pulsación
  • Se puede utilizar en salas frías y estufas microbiológicas
  • Función de temporizador:
    • Con pulsación: De 1 a 60 s
    • Manos libres: De 1 a 60 min o continuo
  • La unidad se detiene automáticamente al final de la hora programada por el usuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 600 rpm a 2700 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 165 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 4 kg
Modelo SI-T256
Incluye Plataforma de 76 mm, vaso de expulsión