Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Código de producto. 15547335 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
SI-0256
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Modelo Tamaño de la unidad
15547335 Enchufe de la UE SI-0256 cada uno
1 options
Código de producto. 15547335 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041404
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Mezcla de manera suave y enérgica o con intensidad intermedia. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ ofrece 2 velocidades de 600 a 3200 rpm.
  • Velocidad variable para una mezcla precisa
  • Amplia gama de accesorios disponibles para la mayoría de tubos, placas y otros recipientes
  • Control manos libres o con pulsación
  • Se puede utilizar en salas frías y estufas microbiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 600 rpm a 3200 rpm
Requisitos eléctricos 230 V/60 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador vórtex
Certificaciones/conformidad CE, ETL
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 60 Hz
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 165 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 4 kg
Modelo SI-0256
Incluye Vaso de expulsión, plataforma de 76 mm
Modos de funcionamiento Manos libres, pulsación
Garantía y oferta de servicio 2 años