Learn More
Scientific Industries SI™ Mezclador de 1 toque Vortex-Genie™
Código de producto. 15517335 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
SI-0156
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Modelo Tamaño de la unidad
15517335 Enchufe de la UE SI-0156 cada uno
1 options
Código de producto. 15517335 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041415
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mezcla muestras difíciles con acciones de vórtice agresivas de alta velocidad. El mezclador de 1 toque Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ orbita en un circuito grande de 6 mm para garantizar mezclas homogéneas.
  • Acción de vórtice individual enérgica de alta velocidad
  • Accionamiento táctil fácil de usar
  • Grande, órbita de 6 mm para acción de vórtice agresiva de muestras difíciles.
  • Se puede utilizar con un vaso de expulsión o una plataforma de 76 mm opcional.
  • Se puede utilizar en salas frías y estufas microbiológicas
  • Se suministra con cabezal de copa para un solo tubo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 6 mm
Intervalo de velocidad 3200 rpm
Requisitos eléctricos 230 V/60 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador vórtex
Certificaciones/conformidad CE, ETL
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 60 Hz
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 165 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 4 kg
Modelo SI-0156
Incluye Vaso de expulsión
Modos de funcionamiento Táctil
Garantía y oferta de servicio 2 años