Learn More
Labnet™ Estufa microbiológica de agitación VorTemp™ 1550
Código de producto. 11422137
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
18 tubos de 15 ml o 8 tubos de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11422137 18 tubos de 15 ml o 8 tubos de 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11422137 Proveedor Labnet™ N.º de proveedor S2050A230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3522.49€
    3054.76€ / paquete de 1
    Ahorro 467.73€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Incubadora de agitación Vortemp™ 1550: completa con gradillas para tubos de 50 ml y 15 ml, 230 V.
  • Plataformas intercambiables y ajustables
    • Diseñados para el calentamiento y la mezcla simultáneos de muestras pequeñas, los incubadores de agitación VorTemp™ 1550 se suministran con plataformas intercambiables para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml estándar.
    • La capacidad máxima es de 8 x 50 ml o 18 x 15 ml.
    • La temperatura en VorTemp™ 1550 es ajustable en una amplia gama, lo que hace que la unidad sea útil para una gran variedad de aplicaciones, incluidos cultivos bacterianos y digestiones.
    • La convección mecánica proporciona un entorno uniforme y estable sin la cámara.
    • VorTemp™ 1550 también se puede utilizar en la sala de frío para aplicaciones subambientales.
    • Agite e incube las muestras simultáneamente
    • Inteligente, control digital
  • Parámetros controlados por microprocesador
    • La velocidad de agitación y las velocidades de aceleración son ajustables.
    • La aceleración se puede ajustar a tres niveles diferentes para proteger muestras delicadas.
    • Un microprocesador controla todos los parámetros, incluida la temperatura y el funcionamiento temporizado.
    • El software de autodiagnóstico monitoriza continuamente la unidad para determinar la temperatura y la velocidad de agitación adecuadas, alertando al usuario de cualquier error.
    • El calentamiento y la agitación se controlan mediante bucles de realimentación que mantienen con precisión los parámetros seleccionados, independientemente de las fluctuaciones de carga o tensión.
    • La sólida construcción de VorTemp™ 1550 proporciona estabilidad durante la agitación a alta velocidad.
    • La cámara se encapsula para mantener la temperatura y reducir el ruido de funcionamiento.
Especificaciones
Órbita 3 mm (0,12 in)
Intervalo de velocidad De 200 a 950 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 99°C
Admite 18 tubos de 15 ml o 8 tubos de 50 ml
Exactitud de temperatura más de 0,5 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26 x 31 x 31 cm (10,2 x 12,2 x 12,2 in)
Intervalo del temporizador De 1 a 99 min o continuo