Learn More
Vorolanib, TRC
Código de producto. 30451355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30451355 100 mg
30454418 50 mg
30455430 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV766025100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013920-15-4
Fórmula molecular C23H26N5O3F
Peso molecular (g/mol) 439.48
Sinónimo N-[(3S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, X-82 (Vorolanib)
Nombre IUPAC N-[(3S)-1-(dimetilcarbamoil)pirrolidina-3-il]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carboxamida
SMILES CN(C)C(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)c2c(C)[nH]c(\C=C\3/C(=O)Nc4ccc(F)cc34)c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vorolanib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26FN5O3/c1-12-19(10-17-16-9-14(24)5-6-18(16)27-21(17)30)25-13(2)20(12)22(31)26-15-7-8-29(11-15)23(32)28(3)4/h5-6,9-10,15,25H,7-8,11H2,1-4H3,(H,26,31)(H,27,30)/b17-10-/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.202