Learn More
Vorinostat, Mikromol™
Descripción
Vorinostat
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Suberoylanilide Hydroxamic Acid |
| CAS | 149647-78-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Suberoylanilide Hydroxamic Acid |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N1-Hydroxy-N8-phenyl-octanediamide, Octanediamide, N-hydroxy-N'-phenyl- (9CI), N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide, N1-Hydroxy-N8-phenyloctanediamide, SAHA, Suberoyl anilide bishydroxamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat, Zolinza |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18) |
| SMILES | ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N'-hidroxi-N-feniloctanodiamida |
| Mostrar más |