Learn More
Vorinostat, MedChemExpress
Descripción
Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vorinostat |
| Forma física | Solid |
| CAS | 149647-78-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H20N2O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | SAHA Suberoylanilide hydroxamic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.33 mM) |
| Mostrar más |