Learn More
Tocris Bioscience™ Voriconazole
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18752544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18752544 10 mg 10 miligramos
18712674 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18752544 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3760/10
Triazole antifungal agent
Triazole antifungal agent. Displays potent activity against B87964, Cryptococcus and Aspergillus species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137234-62-9
Fórmula molecular C16H14F3N5O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Voriconazole
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.31
Pureza >99%
Peso molecular 349.317