Learn More
Voreloxin Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Voreloxin Hydrochloride is a first-in-class topoisomerase II inhibitor that intercalates DNA and induces site-selective DNA DSB, G2 arrest, and apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Voreloxin Hydrochloride |
| CAS | 175519-16-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20ClN5O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SNS-595 Hydrochloride Vosaroxin Hydrochloride AG 7352 Hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (4.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (4.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | [H]Cl.O=C(C1=CN(C2=NC=CS2)C3=C(C=CC(N4C[C@H](OC)[C@@H](NC)C4)=N3)C1=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 437.9 |
| Mostrar más |