Learn More
Vorasidenib, MedChemExpress
Descripción
Vorasidenib (AG-881) is an orally available, brain penetrant second-generation dual mutant isocitrate dehydrogenases 1 and 2 (mIDH1/2) inhibitor. Vorasidenib (AG-881) exhibits nanomolar inhibition of (D)-2-hydroxyglutarate (D-2-HG), and the IC50 ranges of 0.04∼22 nM against IDH1 R132C, IDH1 R132G, IDH1 R132H and IDH1 R132S and 7∼14 nM against IDH2 R140Q and 130 nM against IDH2 R172K.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vorasidenib |
| CAS | 1644545-52-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H13ClF6N6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | AG-881 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (241.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H](NC1=NC(C2=NC(Cl)=CC=C2)=NC(N[C@H](C)C(F)(F)F)=N1)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 414.74 |
| Mostrar más |