Learn More
Sulfato de vorapaxar, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vorapaxar Sulfate |
| CAS | 705260-08-8 |
| Fórmula molecular | C29 H33 F N2 O4 . H2 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid','N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-','ethyl ester','sulfate (1:1), Carbamic acid','[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(1E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6-yl]-','ethyl ester','sulfate (1:1) (9CI), Sch 530348, Vorapaxar sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H33FN2O4.H2O4S/c1-3-35-29(34)32-23-10-11-24-20(14-23)15-26-27(17(2)36-28(26)33)25(24)12-9-22-8-7-19(16-31-22)18-5-4-6-21(30)13-18;1-5(2,3)4/h4-9,12-13,16-17,20,23-27H,3,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,32,34);(H2,1,2,3,4)/b12-9+;/t17-,20+,23-,24-,25+,26-,27+;/m1./s1 |
| SMILES | CCOC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C1)C[C@@H]3[C@@H]([C@@H](C)OC3=O)[C@H]2\C=C\c4ccc(cn4)c5cccc(F)c5.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,3aR,4aR,6R,8aR,9S,9aS)-9-[(E)-2-[5-(3-fluorofenil)piridin-2-il]etenil]-1-metil-3-oxo-3a,4,4a,5,6,7,8,8a,9,9a-decahidro-1H-benzo[f][2]benzofuran-6-il]carbamato de etilo; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 590.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 590.2098 |