Learn More
Fumarato de vonoprazán, Mikromol
Código de producto. 30458607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30458607 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30458607 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3871.010250
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fumarato de vonoprazán, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Vonoprazan Fumarate
CAS 881681-01-2
Nombres de analitos o componentes Vonoprazan Fumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 F N3 O2 S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-methanamine, 5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine (2E)-2-butenedioate (1:1), TAK 438, TAK 438 monofumarate, Takecab, Voci
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16FN3O2S.C4H4O4/c1-19-10-13-9-17(15-6-2-3-7-16(15)18)21(12-13)24(22,23)14-5-4-8-20-11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,11-12,19H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Tipo de solución Neat
SMILES CNCc1cc(c2ccccc2F)n(c1)S(=O)(=O)c3cccnc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 1-[5-(2-fluorofenil)-1-piridin-3-ilsulfonilpirrol-3-il]-N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 461.463
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.106 g/mol
Vis mere Vis mindre