Learn More
Impureza del dímero de vonoprazan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vonoprazan Dimer Impurity |
| CAS | 2250243-23-1 |
| Fórmula molecular | C33H27F2N5O4S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole-3-methanamine','5-(2-fluorophenyl)-N-[[5-(2-fluorophenyl)-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl]methyl]-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H27F2N5O4S2/c1-38(20-24-16-32(28-10-2-4-12-30(28)34)39(22-24)45(41,42)26-8-6-14-36-18-26)21-25-17-33(29-11-3-5-13-31(29)35)40(23-25)46(43,44)27-9-7-15-37-19-27/h2-19,22-23H,20-21H2,1H3 |
| SMILES | O=S(=O)(C=1C=NC=CC1)N2C=C(C=C2C=3C=CC=CC3F)CN(C)CC=4C=C(C=5C=CC=CC5F)N(C4)S(=O)(=O)C=6C=NC=CC6 |
| Nombre IUPAC | 1-(5-(2-fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil)-1H-pirrol-3-il)-N-((5-(2-fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil)-1H-pirrol-3-il)metil)-N-metilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 659.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 659.15 |