Learn More
Sampling Systems™ Kit de cucharas volumétricas
Código de producto. 15849631 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,25, 5, 15, 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15849631 1,25, 5, 15, 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15849631
Marca: Sampling Systems™ A3351
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El juego de Cucharas Volumétricas Sampling Systems™ es ideal para medir líquidos o polvos a volúmenes específicos.
  • Sin grietas
  • Acabado satinado
  • Acero inoxidable 304
  • Se suministra como un juego
  • Cada cuchara está grabada con volumen
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,25, 5, 15, 100 ml
Acabado Pulido
Material Acero inoxidable (AISI 304)