Learn More
Glassco Laboratory Equipments Pipetas volumétricas con certificado por lotes
Descripción
- Cumple con las normas DIN ISO 648
- 1 marca
- Impreso en color ámbar
- Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Tolerancia | ±0,010 ml |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Tipo | Pipeta volumétrica |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeteador |
| Mostrar más |