Learn More
Socorex™ Acura™ Módulo volumétrico de micropipeta de 8 canales
Descripción
- Una de los 27 conjuntos volumétricos disponibles.
- Aumente la versatilidad y ahorre costes.
- Desensambla y reensambla sin herramientas.
- Las especificaciones de calibración de los módulos adicionales, tal y como las establece el control de calidad de fábrica o el propietario de la pipeta, se conservan en la memoria del instrumento.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipeta de 8 canales |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Módulo volumétrico de micropipeta |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeta de 8 canales |
| Para utilizar con (equipo) | Micropipeta Acura™ Electro 926 |
| Cantidad | 1 unidad |