Learn More
Masterflex™ Caudalímetro volumétrico para agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de presión diferencial |
| Exactitud | ±2 % (escala completa) |
| Float Material | Policarbonato |
| Tasa de presión | 100 psig |
| Conexiones | 1,9 cm (1 x 8 in) NPT (F) |
| Para utilizar con (aplicación) | Válvula de ajuste de precisión para un control de flujo preciso y sin fugas |
| Repetibilidad | ± 2% |
| Temperatura (métrico) | de 50 °C |