Learn More
Karl Hecht™ Matraz volumétrico, certificado de conformidad, Duran™
Descripción
- Duran™ vidrio de borosilicato 3.3.
- Graduación azul fusionada.
- Esmerilado estándar sin tapón.
- Certificado de conformidad.
- Certificado individual de prueba o control de lote disponible del fabricante con recargo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Estilo de cuello | Estándar |
| Tipo de producto | Matraces volumétricos |
| Graduated | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 14 |