Learn More
KARTELL Matraz aforado con tapón
Descripción
- Estos matraces no crean meniscos, por lo que las lecturas finales resultan sencillas.
- Calibrado gravimétricamente a 20 °C.
- La translucidez del PP mejora cuando entra en contacto con líquido.
- Las paredes gruesas eliminan la distorsión.
- El cuello delgado hace que la lectura final sea precisa.
- Esterilizables en autoclave.
- Químicamente no absorbente.
- No humidificante.
- Tapones incluidos.
- APTO PARA ALIMENTOS.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Estrecho |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |