Learn More
Witeg™ Matraces volumétricos
Descripción
- Forma aforada
- Clase A.
- Certificado de conformidad.
- Inscripciones y marcas anulares resistentes a ácidos y álcalis, marrón DIFFICO.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Forma | volumétrico |
| Tolerancia | 0.040 mL |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Tamaño del tapón | 10/19 |