Learn More
Witeg™ Matraz volumétrico clase A con ST Azul graduado
Código de producto. 11837780
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11837780 20 ml 10 PCS
1 options
Código de producto. 11837780 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 3 664 00214 BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraces aforados de vidrio borosilicato 3.3 con cuello esmerilado y tapón de PE, fabricados según DIN EN ISO 1042 y DE-M marcado. Disponible en tamaños estándar y especiales, incluye certificado de lote.
  • Disponible con y sin tapón
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • Tolerancia según ASTM E 288
  • Se incluye certificado de lote
  • Marcado DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
  • Tamaños estándar y especiales disponibles
Especificaciones
Calibración DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
Capacidad (imperial) 0,7 oz
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Estilo de cuello Junta esmerilada
Junta de toma 14/23
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Esterilidad No estéril
Clase A
Tipo de tapón Tapón