Learn More
KARTELL Matraces volumétricos
Descripción
- Matraz aforado fabricado en resina fluorada transparente de alta resistencia química y a la temperatura (-250 °C a +270 °C).
- Se suministra con tapones DIN estándar en PFA.
- Marca de anillo calibrada individualmente según DIN EN ISO 1042, clase “A” , Normas.
- Número de lote grabado con láser.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | PFA |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Estrecho |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |