Learn More
IKA™ Conjunto de adaptadores VOLS-1
Código de producto. 16248581 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
16248581 100 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16248581 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1272.41€ / paquete de 1
    Ahorro 112.59€
    8% Descuento
En stock
Adaptador para medir la viscosidad de muestras especialmente valiosas y caras.
  • Una camisa doble con sensor de temperatura para calentar o enfriar rápidamente la muestra
  • Se incluye un sistema de cilindros coaxiales para el análisis de la muestra a una tasa de cizallamiento específica
  • Geometría de husillo: Cilindro
  • Conexión: Rosca M2.5 izquierda
  • Conector de gancho: Sí
  • Camisa de flujo: Sí
  • Soporte de montaje: Sí
  • Dimensiones (An × Al × F): 300 x 110 x 275 mm
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 1,5 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 30000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 16 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 320000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 32 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 640000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 128 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 2600000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,02
Intervalo de temperatura (métrico) 100 °C
Volumen (métrico) 6,7 ml