Learn More
Sal de clorhidrato de volinanserina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Volinanserin-d4 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1217617-73-6 |
| Fórmula molecular | C22H25D4ClFNO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (αR)-α-(2,3-Dimethoxyphenyl)-1-[2-(4-fluorophenyl)ethyl-d4]-4-piperidinemethanol Hydrochloride, (+)-α-(2,3-Dimethoxyphenyl)-1-[2-(4-fluorophenyl)ethyl-d4]-4-piperidinemethanol Hydrochloride, (+)-MDL 100907-d4, M 100907-d4, MDL 100907-d4, R-MDL 100907-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28FNO3.ClH/c1-26-20-5-3-4-19(22(20)27-2)21(25)17-11-14-24(15-12-17)13-10-16-6-8-18(23)9-7-16;/h3-9,17,21,25H,10-15H2,1-2H3;1H/t21-;/m1./s1/i10D2,13D2; |
| SMILES | FC(C=C1)=CC=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC2)CCC2[C@@H](O)C3=C(OC)C(OC)=CC=C3.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 413.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.2071 |