Learn More
Mezcla de volátiles para OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15225986 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15225986 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15225986 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLPV43CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.43€
    117.92€ / 1 ml
    Ahorro 36.51€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
1,1,1-Tricloroetano71-55-62000μg/ml
1,1,2,2-tetracloroetano79-34-52000μg/ml
1,1,2-Tricloroetano79-00-52000μg/ml
1,1,2-triclorotrifluoroetano76-13-12000μg/ml
1,1-Dicloroetano75-34-32000μg/ml
1,1-Dicloroeteno75-35-42000μg/ml
1,2,4-Triclorobenceno120-82-12000μg/ml
1,2-Dibromo-3-cloropropano96-12-82000μg/ml
1,2-Dibromoetano106-93-42000μg/ml
1,2-Diclorobenceno95-50-12000μg/ml
1,2-Dicloroetano107-06-22000μg/ml
1,2-Dicloropropano78-87-52000μg/ml
1,3-Diclorobenceno541-73-12000μg/ml
1,4-Diclorobenceno106-46-72000μg/ml
2-Butanona78-93-32000μg/ml
2-Hexanona591-78-62000μg/ml
4-Metil-2-pentanona108-10-12000μg/ml
Acetona67-64-12000μg/ml
Benceno71-43-22000μg/ml
Bromodiclorometano75-27-42000μg/ml
Bromoformo75-25-22000μg/ml
Disulfuro de carbono75-15-02000μg/ml
Tetracloruro de carbono56-23-52000μg/ml
Clorobenceno108-90-72000μg/ml
Cloroformo67-66-32000μg/ml
cis-1,2-Dicloroetano156-59-22000μg/ml
cis-1,3-Dicloropropeno10061-01-52000μg/ml
Ciclohexano110-82-72000μg/ml
Dibromoclorometano124-48-12000μg/ml
Etilbenceno100-41-42000μg/ml
Isopropilbenceno98-82-82000μg/ml
Metil acetato79-20-92000μg/ml
Metilciclohexano108-87-22000μg/ml
Cloruro de metileno75-09-22000μg/ml
m-Xileno108-38-32000μg/ml
o-xileno95-47-62000μg/ml
p-Xileno106-42-32000μg/ml
Estireno100-42-52000μg/ml
éter metil terbutílico1634-04-42000μg/ml
Tetracloroeteno127-18-42000μg/ml
tolueno108-88-32000μg/ml
trans-1,2-Dicloroeteno156-60-52000μg/ml
trans-1,3-Dicloropropeno10061-02-62000μg/ml
Tricloroeteno79-01-62000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Volatiles Mix for OLM04.1
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Métodos Para métodos de la EPA CLP de EE. UU.
Técnica GC-MS
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Metanol-P y T
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Volatiles Mix for OLM04.1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio