Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| 1,1,1-Tricloroetano | 71-55-6 | 2000μg/ml |
| 1,1,2,2-tetracloroetano | 79-34-5 | 2000μg/ml |
| 1,1,2-Tricloroetano | 79-00-5 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dicloroetano | 75-34-3 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dicloroeteno | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Diclorobenceno | 95-50-1 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dicloroetano | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dicloropropano | 78-87-5 | 2000μg/ml |
| 1,3-Diclorobenceno | 541-73-1 | 2000μg/ml |
| 1,4-Diclorobenceno | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2Éter vinílico -cloroetílico | 110-75-8 | 2000μg/ml |
| Benceno | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Bromodiclorometano | 75-27-4 | 2000μg/ml |
| Bromoformo | 75-25-2 | 2000μg/ml |
| Tetracloruro de carbono | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Clorobenceno | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Cloroformo | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| cis-1,3-Dicloropropeno | 10061-01-5 | 2000μg/ml |
| Dibromoclorometano | 124-48-1 | 2000μg/ml |
| Etilbenceno | 100-41-4 | 2000μg/ml |
| Cloruro de metileno | 75-09-2 | 2000μg/ml |
| Tetracloroeteno | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| tolueno | 108-88-3 | 2000μg/ml |
| trans-1,2-Dicloroeteno | 156-60-5 | 2000μg/ml |
| trans-1,3-Dicloropropeno | 10061-02-6 | 2000μg/ml |
| Tricloroeteno | 79-01-6 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VOC Mix A |
| Nombre de nota | Método USEPA 624 |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima. |
| Métodos | Para la EPA 624 de EE. UU. |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Material de referencia certificado |
| Solvent or Matrix | Metanol-P y T |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- VOC Mix A
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-dichloroethylene, ethylbenzene, trans-1,3-Dichloropropene, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio