Learn More
Poulten Graf™ Pipetas Pasteur de vidrio Volac™
Descripción
- Tasa nominal de administración de 50 gotas/ml
- Precisión en máquinas totalmente automáticas para garantizar una uniformidad total
- Las constricciones son calor formado para evitar la debilidad o contaminación de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO7712 |
| Material | De vidrio |
| Incluye | Tapón de algodón |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |