Learn More
Poulten & Graf Ltd Bureta con llave de paso recta y llave de PTFE VOLAC FORTUNA™
Código de producto. 15529441
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Graduaciones:
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15529441 25 ml 0,1 ml cada uno
10016161 25 ml 0,1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15529441 missing translation for 'mfr' Poulten & Graf Ltd missing translation for 'supplierNo' RB9806/NC/G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La bureta con llave de paso recta y llave de PTFE Poulten & Graf Ldt VOLAC FORTUNA™ proporciona de una forma precisa volúmenes conocidos de un líquido en valoraciones.
  • Con llave de paso recta
  • Con llave de paso de PTFE.
  • Graduación en ámbar
  • Schellbach
  • Conformidad aprobada
  • Vidrio de borosilicato
Specifications
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 620 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
N.° por paquete 1 Ea.
Incluye Llave de paso recta, llave de vidrio
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia 0,05 ml
Tipo Bureta Schellbach
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad EN ISO 385