Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio borosilicatado Volac™ con llave de vidrio
Código de producto. 10209761
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
Graduaciones:
0,02 ml
0,05 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10209761 10 ml 0,02 ml cada uno
10198041 10 ml 0,05 mL cada uno
10085871 25 mL 0,05 mL cada uno
10371022 50 ml 0,1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10209761 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor RB9803/NC/Y
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con una brida en la parte superior para facilitar el llenado. Las buretas de vidrio de borosilicato Poulten Graf™ Volac™ con llave de vidrio presentan números resaltados y líneas de graduación finas.
  • Los surtidores de vidrio extraíbles cuentan con un número de instrumento para su trazabilidad
  • Tiempo de flujo inscrito en el instrumento
  • Certificado que especifica la precisión en tres puntos proporcionados
  • Fabricación de a
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Llave de vidrio intercambiable en cuerpo de vidrio
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta volumétrica
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad BS 846, ISO 385