Learn More
Poulten Graf™ Buretas de vidrio borosilicatado de clase A Volac™ con certificado y llave de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Incluye | Llave de PTFE intercambiable en cuerpo de vidrio |
| Báscula | Azul |
| Llaves de paso | Recto |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Bureta volumétrica |
| Class | Clase AS |
| Certificaciones/conformidad | BS 846, ISO 385 |