Learn More
Poulten Graf™ Bureta de vidrio borosilicatado de clase A Volac
Código de producto. 10108051
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10108051 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10108051 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor RB9803/NC/I
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (métrico) 100 ml
Longitud (métrico) 870 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,2 ml
Incluye Llave de paso de PTFE intercambiable
Báscula Blanco
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta volumétrica
Class Clase AS