Learn More
Voglibose, TRC
Código de producto. 30449083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449083 1 g 1 g
30450485 10 mg 10 miligramos
30449728 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV7500001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83480-29-9
Fórmula molecular C10 H21 N O7
Peso molecular (g/mol) 267.28
Sinónimo 3,4-Dideoxy-4-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]amino]-2-C-(hydroxymethyl)-D-epi-inositol, (1S,2S,3R,4S,5S)-5-((1,3-Dihydroxypropan-2-yl)amino)-1-(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetraol, (1S,2S,3R,4S,5S)-5-[(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)amino]-1-(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetraol, A 71100, AO 128, Basen, Glustat, N-(1,3-Dihydroxy-2-propyl)valiolamine, Voglibose, Voglistat
Nombre IUPAC (1S,2S,3R,4S,5S)-5-(1,3-dihidroxipropan-2-ilamino)-1-(hidroximetil)ciclohexano-1,2,3,4-tetrol
SMILES OCC(CO)N[C@H]1C[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Voglibose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21NO7/c12-2-5(3-13)11-6-1-10(18,4-14)9(17)8(16)7(6)15/h5-9,11-18H,1-4H2/t6-,7-,8+,9-,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1318
Porcentaje de pureza >95%