Learn More
Voglibose, MedChemExpress
Descripción
Voglibose is an N-substituted derivative of valiolamine, excellent inhibitory activity against α-glucosidases and its action against hyperglycemia and various disorders caused by hyperglycemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Voglibose |
| CAS | 83480-29-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H21NO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 250 mg/mL (935.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (374.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@](O)(CO)C[C@H](NC(CO)CO)[C@H](O)[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.28 |
| Mostrar más |