Learn More
Voclosporin, MedChemExpress
Código de producto. 16495056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495056 100 mg 100 miligramos
16484088 10 mg 10 miligramos
16460447 50 mg 50 miligramos
16442946 25 mg 25 miligramos
16426797 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106638
MedChemExpress Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.
Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Voclosporin
Forma física Solid
CAS 515814-01-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C63H111N11O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ISAtx-247
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (41.17 mM)
SMILES C=C/C=C/C[C@@H](C)[C@H]([C@]1([H])N(C([C@](N(C([C@@H](N(C([C@](N(C([C@H](NC([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@](C(C)C)([H])NC([C@H](CC(C)C)N(C)C(CN(C)C([C@H](CC)NC1=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)([H])CC(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)C)([H])C(C)C)=O)C)O
Peso molecular (g/mol) 1214.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 1214.62
Porcentaje de pureza 95.0%