Learn More
Mezcla de COV 617 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318097 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318097 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000617ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 95-50-1, 107-06-2, 78-87-5, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol