Learn More
Mezcla de COV 582 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 106-46-7, 10042-59-8, 71-43-2, 123-86-4, 71-36-3, 141-78-6 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Metanol |