Learn More
Mezcla de COV 7 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 71-55-6, 75-35-4, 107-06-2, 106-46-7, 71-43-2, 75-27-4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | 1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethene 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromodichloromethane 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣Dibromochloromethane 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Disolvente o matriz | Methanol |